Learn More
Ubiquitin (Autophagy Marker) Mouse, Clone: UBB/1748, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | Ubiquitin (Autophagy Marker) |
---|---|
Clone | UBB/1748 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921048
|
EnquireBio
7314-MSM1-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911048
|
EnquireBio
7314-MSM1-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Ubiquitin (Autophagy Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human Ubiquitin protein (apprx. aa 1-119) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
9kDa |
UBB/1748 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
7314 | |
IgG2c κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface, Cytoplasmic and Nuclear | |
HeLa or Jurkat cells. Alzheimer s Brain |