Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité ultime
Le cylindre de disque à 7 broches offre une protection optimale contre les manipulations et les changements de clés.
Marque:  Brady™ 805837
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Code produit. 11791286
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • La manille et le corps sont en acier allié durci de la plus haute qualité qui soit
Spécification
Spécification
Cadenas de sécurité ultime
Acier allié durci
11 mm
85 mm
Cadenas de sécurité ultime
1 de chaque
Noir
Cadenas de sécurité ultime
63,00 x 85,00 mm
26,00 mm
7
63 mm