Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC UltraFast™ UFC-1
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes de GC Thermo Scientific™ UltraFast.
2825.13€
Spécification
Phase stationnaire | UltraFast UFC-1 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Instrument Trace GC UltraFast |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10269174
|
Thermo Scientific™
UFMC00001010401 |
0,1 mm | 5 m | 0,1 µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10086104
|
Thermo Scientific™
UFMC00001070404 |
0,32 mm | 5 m | 0,25 µm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Augmentez radicalement la vitesse de vos analyses grâce aux colonnes de GC Thermo Scientific™ UltraFast. Si votre laboratoire traite un grand nombre d’échantillons par jour, les colonnes GC UltraFast peuvent assurer la vitesse de traitement et le débit dont vous avez besoin. Ces colonnes courtes à alésage étroit sont conçues pour être utilisées avec la configuration du chromatographe en phase gazeuse Thermo Scientific TRACE GC UltraFast. Ensemble, elles offrent un gain considérable en termes de vitesse d’analyse par rapport aux procédures GC conventionnelles.
Applications :
Chimie
Pétrochimie
Environnement
Arômes et parfums
Conçues spécifiquement pour être robustes et rapidesLes colonnes de GC UltraFast utilisent des capillaires courts (2 à 10 m) et étroits et des conditions de programmation de température généralement plus rapides que 2°C/s, ce qui entraîne des largeurs de pic entre 50 et 200 ms. En conséquence, le temps d’analyse moyen est de 1 minute ou moins. Parmi les nombreux avantages :
Temps d’analyse considérablement réduits
Augmentation du débit d’échantillons par un facteur de 20
Durée de vie de la colonne plus longue
Utilisations de UltraFast UFC-1 :
ASTM D-2887
Généralités
ISO 9377-2
ASTM D-3710
Spécification
UltraFast UFC-1 | |
Instrument Trace GC UltraFast |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.