missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Advantage-Lab™ Panier pour bain-marie à ultrasons

Conservation sécurisée des articles pour le nettoyage et le retrait. Le panier pour bain-marie à ultrasons Advantage-Lab™ est fait en acier inoxydable durable.

Marque:  Advantage-Lab™ AL04-03-151

Informations supplémentaires : Poids : 0.63000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15688795

  • 67.84€ / 1 pièce


Date d’expédition estimée: 29-07-2021
Ajouter au panier

Description

Description

  • Structure en acier inoxydable.
  • Conception avec des fils pour faciliter la récupération des éléments.
Spécification

Spécification

50 x 198 x 103mm
AL04-03-230 Ultrasonic Water Bath
Stainless steel
Wire basket
0.3kg
Vidéos
FDS
Documents