Learn More
UNC0224, MedChemExpress
Code produit. p-200096516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16497007
Marque: Medchem Express HY10929
MedChemExpress UNC0224 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with a Ki of 2.6 nM, an IC50 of 15 nM and a Kd of 23 nM. UNC0224 also potently inhibits b>GLP with assay-dependent IC50 values of 20-58 nM. UNC0224 is inactive against SET7/9, SET8/PreSET7, PRMT3 and JMJD2E.
UNC0224 is a potent and selective histone methyltransferase G9a inhibitor with a Ki of 2.6 nM, an IC50 of 15 nM and a Kd of 23 nM. UNC0224 also potently inhibits b>GLP with assay-dependent IC50 values of 20-58 nM. UNC0224 is inactive against SET7/9, SET8/PreSET7, PRMT3 and JMJD2E.
Spécification
Nom chimique ou matériau UNC0224
CAS 1197196-48-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H43N7O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (34.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(NC2=C3C=C(OC)C(OCCCN(C)C)=CC3=NC(N4CCN(C)CCC4)=N2)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 485.67
Poids de la formule 485.67
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.