Learn More
Haldenwanger™ Pilon en porcelaine non émaillé
Utilisez ces pilons pour de nombreuses applications de laboratoire. Les pilons en porcelaine non vitrifiée Haldenwanger™ sont fabriqués à partir d’une porcelaine de laboratoire optimisée.
15.11€ - 32.00€
Spécification
Finition | Non vitrifié |
---|---|
Type de produit | Pilon |
Matériau | Porcelaine |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12313338
|
Haldenwanger™
56/0A |
125 mm |
15.11€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10287274
|
Haldenwanger™
L 56/1/RAUH |
135 mm |
31.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10042964
|
Haldenwanger™
L 56/2/RAUH |
150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10656405
|
Haldenwanger™
L 56/00/GLASIERT |
115 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12343338
|
Haldenwanger™
L 56/3/RAUH |
175 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Non vitrifié | |
Pilon | |
Porcelaine |