Learn More
Abeba™ Chaussures6 1762 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque:  Abeba™ 1762/48
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
Code produit. 15687667
  • 104.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
  • Bleu
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Anti-rayures
  • **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
  • Hydrofuge
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Cuir
Antidérapant
1762
Bleu
48
PUR
Acier