Learn More
Abeba™ Chaussures6 1771 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque:  Abeba™ 1771/41
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.14000kg
Code produit. 15677717
  • 107.00€ / 1 paire
Expédition estimée
08-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Cuir
Antidérapant
1771
Noir
41
PUR
Acier