Learn More
Abeba™ Chaussures6 1781 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
111.32€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | A-micro |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15697737
|
Abeba™
1781/35 |
35 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15607747
|
Abeba™
1781/36 |
36 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15617747
|
Abeba™
1781/37 |
37 |
111.32€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15627747
|
Abeba™
1781/38 |
38 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15637747
|
Abeba™
1781/39 |
39 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15647747
|
Abeba™
1781/40 |
40 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15657747
|
Abeba™
1781/41 |
41 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15667747
|
Abeba™
1781/42 |
42 |
111.32€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15677747
|
Abeba™
1781/43 |
43 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15687747
|
Abeba™
1781/44 |
44 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15697747
|
Abeba™
1781/45 |
45 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15607757
|
Abeba™
1781/46 |
46 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15617757
|
Abeba™
1781/47 |
47 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15627757
|
Abeba™
1781/48 |
48 |
111.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-micro
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec Silver Point
- Zone de coup de pied avec laçage
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Specifications
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
A-micro | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
1781 |