Learn More
Abeba™ Chaussures6 31721 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
129.32€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Velours |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15649037
|
Abeba™
31721/35 |
35 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659037
|
Abeba™
31721/36 |
36 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669037
|
Abeba™
31721/37 |
37 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15679037
|
Abeba™
31721/38 |
38 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15689037
|
Abeba™
31721/39 |
39 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699037
|
Abeba™
31721/40 |
40 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609047
|
Abeba™
31721/41 |
41 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15619047
|
Abeba™
31721/42 |
42 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15629047
|
Abeba™
31721/43 |
43 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15639047
|
Abeba™
31721/44 |
44 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649047
|
Abeba™
31721/45 |
45 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659047
|
Abeba™
31721/46 |
46 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669047
|
Abeba™
31721/47 |
47 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15679047
|
Abeba™
31721/48 |
48 |
129.32€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours avec trame en textile respirant
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n.º 350122)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velours | |
PUR | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
31721 |