Learn More
Abeba™ UNI6 31783 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
Marque:  Abeba™ 31783/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15659267
  • 84.20€ / 1 paire
Expédition estimée
17-10-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfiber
  • Gray/Red
  • Steel toe cap
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfiber
Slip resistant
31783
Gray, Red
44
Polyurethane
Steel Toe