Learn More
Abeba™ Chaussures6 31783 UNI
L’embout de sécurité en acier offre une protection supplémentaire. La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque:  Abeba™ 31783/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.12000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15689267
  • 93.93€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre
  • Gris/rouge
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350122)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • **Taille 35 avec semelle intérieure remplaçable Wave (art. 3576)
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfibre
Antidérapant
31783
Gris, Rouge
47
PUR
Acier
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation