Learn More
Abeba™ Chaussures6 36761 UNI
La chaussure avec dissipation électrostatique comprend une doublure spéciale avec ions d'argent qui absorbent la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque:  Abeba™ 36761/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg
Code produit. 15660558
  • 120.19€ / 1 paire
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
  • Noir
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n.º 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Anti-rayures
  • Hydrofuge
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Cuir
Antidérapant
36761
Noir
40
PUR