Learn More
Abeba™ Chaussures6 36781 UNI
La chaussure avec dissipation électrostatique comprend une doublure spéciale avec ions d'argent qui absorbent la transpiration et permet au pied de respirer.
Marque: Abeba™ 36781/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Microfibre noire
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
36781 |
Noir | |
39 | |
PUR |