Learn More
Abeba™ UNI6 36785 Shoes
ESD dissipative shoe includes special lining with silver ions that absorbs resperation which allows the foot to breathe.
Marque:  Abeba™ 36785/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15660718
  • 80.00€ / 1 paire
Expédition estimée
17-10-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Microfiber
  • Gray/Black
  • Foamed PU midsole
  • Slip resistance TPU outsole sole
  • Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350112)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Microfiber
Slip resistant
36785
Gray, Black
46
Polyurethane