Learn More
Abeba™ Chaussures6 6721 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 6721/36
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15682028
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Velours avec trame en textile respirant
  • Noir
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Velours
Antidérapant
6721
Noir
36
PUR