Learn More
Abeba™ Chaussures6 6751 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 6751/45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15632098
  • 82.40€ / 1 paire
Expédition estimée
20-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Cuir lisse
  • Noir
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure en microfibre, absorbant la transpiration
  • Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Microfibre
45
PUR
Noir
Cuir
Antidérapant
6751