Learn More
Abeba™ Chaussures6 6760 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 6760/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.98000kg
Code produit. 15632118
  • 78.75€ / 1 paire
Expédition estimée
19-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Cuir fonctionnel avec motif en nid d'abeille
  • Blanc
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Anti-rayures
  • Hydrofuge
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Cuir
Antidérapant
6760
Blanc
37
PUR