Learn More
Abeba™ Chaussures6 6780 UNI
La doublure spéciale avec ions d'argent absorbe la transpiration et permet au pied de respirer. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 6780/39
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 15632218
  • 106.11€ / 1 paire
Expédition estimée: 25-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Soft Comfort M remplaçable (article n° 350112)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Microfibre
Antidérapant
6780
Blanc
39
PUR