Learn More
Uvex™ Uniflex 7020 Safety Gloves
NBR-coating on the palm and fingers provides resistance to oil and grease, with a cotton interlock liner for additional support.
Marque:  Uvex™ 6051587
Informations supplémentaires : Poids : 0.06600kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17270431
  • 36.00€ / 10 paires
Expédition estimée: 02-01-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gants durables et de grande qualité à usage général
  • La doublure en NBR offre une résistance à l’huile et aux graisses
  • Doublure Interlock en coton pour un soutien supplémentaire
Spécification
Spécification
Industrie
Bleu, Naturel
7
Fabrication, maintenance et transport
Maille
NBR
Coton
4111X
Unisexe
Uniflex 7020