Learn More
Uvex™ Unipur Carbon FT Safety Gloves
Catalog Number 17270451
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Sensitive, anti-static safety gloves feature a thin elastomer coating on the fingertips for precision work with electronics parts.
  • Convient aux travaux mécaniques de précision dans des environnements antistatiques
  • Revêtement en élastomère fin aux bouts des doigts pour une meilleure préhension et une plus grande sensibilité
  • Le revêtement en polyamide / carbone offre un ajustement étroit pour une meilleure dextérité
  • Conformes aux exigences de la norme DIN EN 16350:2014
Certifications / conformité (Europe) DIN EN 16350:2014
Zone enduite Bouts des doigts
Applications Industrie
Coating Material Elastomère
Couleur Gris
Matériau PA, carbone
Dimensions 6
Norme EN388 2131X
À utiliser avec (application) Électronique, assemblage de précision
Sexe Unisexe
Type de manchette de gant Maille
Séries Carbone FT Unipur