Learn More
Uvex™ Unipur Carbon FT Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Convient aux travaux mécaniques de précision dans des environnements antistatiques
- Revêtement en élastomère fin aux bouts des doigts pour une meilleure préhension et une plus grande sensibilité
- Le revêtement en polyamide / carbone offre un ajustement étroit pour une meilleure dextérité
- Conformes aux exigences de la norme DIN EN 16350:2014
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | DIN EN 16350:2014 |
Zone enduite | Bouts des doigts |
Applications | Industrie |
Coating Material | Elastomère |
Couleur | Gris |
Matériau | PA, carbone |
Dimensions | 6 |
Norme EN388 | 2131X |
À utiliser avec (application) | Électronique, assemblage de précision |
Sexe | Unisexe |