Learn More
Ansell™ Gants pour immersion jaunes en latex de caoutchouc naturel Universal™ série 87-650
Le caoutchouc 100 % naturel offre une excellente sensibilité avec une plus grande résistance à la traction. Doublure en floc de coton pur doux, non irritant et vraiment confortable. Spécialement traités pour réduire le risque de réactions allergiques.
Marque: Ansell™ 87650090BP
15.56 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.68850kg
Description
- Protection des mains
- Latex de caoutchouc naturel (revêtement)
- Floc de coton (doublure)
- Sensibilisateurs : protéines de caoutchouc naturel, diéthyldithiocarbamate de zinc
- Bonnes propriétés physiques et dextérité
- Niveau de protéines : < 50 μg/g (test Lowry modifié)
- Chlorés pour améliorer la résistance chimique et les propriétés d’enfilage et réduire la quantité de protéines allergènes
Applications :
- Ne pas utiliser à proximité de flammes ou à de températures de <0°C ou >100°C
- Peu adaptés aux huiles, graisses, solvants organiques et hydrocarbures
Spécification
Latex de caoutchouc naturel | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
87-650 | |
Jaune | |
Floc de coton | |
Résistance aux produits chimiques |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
9 | |
0,4 mm | |
Dentelé | |
144 paires | |
87-650 |