Learn More
Ansell™ Gants pour immersion bleus en latex de caoutchouc naturel Universal™ série 87-665
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Description
- Gants pour immersion
- Le caoutchouc 100 % naturel offre une sensibilité avec une plus grande résistance à la traction
- Doublure en floc de coton pur doux, non irritant et confortable
- Protection contre les liquides et les produits chimiques
Applications :
- Petites tâches d’assemblage
- Raffinage d’huile et d’essence
- Nettoyage
- Manipulation de produits chimiques
- Raffinage de produits chimiques
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc naturel |
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 10 |
Modèle | 87-665 |
Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
Couleur de manchette de gant | Bleu |
Type de manchette de gant | Dentelé |