Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH universel
Offre des valeurs rapides et précises. Le papier indicateur de pH universel Fisherbrand™ comprend une échelle de couleurs imprimée sur le couvercle pour faciliter la lecture.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Papier imprégné d’un ou de plusieurs indicateurs colorés de pH
- Plage économique de pH 0 à 14
- Disponible en différents formats pour répondre aux besoins de chacun
- Le tableau de référence indique les changements de couleur par incréments de 2 unités de pH
Spécification
1 à 11 | |
Rouleau de 4 | |
5 m |
Rouleau | |
Grade 911 | |
7 mm |