Learn More
Greiner Bio-One Pointes à filtre stériles universelles pour Gilson™ P1000
Empêche la contamination avec des liquides et des aérosols lors du processus de pipetage.
Marque: Greiner Bio-One 740288
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.62000kg
Description
- Réduit le risque de contamination croisée involontaire
- Agit comme une barrière fiable contre le transfert ou les aérosols dans la tige de la pipette
- Peut être utilisé avec toutes les pipettes standard
- Maintenez les limites de tolérance spécifiées pour les pointes pour pipettes i
Spécification
1000 mu;l | |
Stérile | |
Irradiation | |
Oui |
À filtre | |
Blanc | |
Anthostrade; New Line, Costartrade; Onepettetrade;, Eppendorftrade; Researchtrade;, Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Digital, Gilsontrade; Pipetmantrade;, Gilsontrade; Pipetmantrade; P200, Humantrade; Pipettes | |
PP (polypropylène) |