Learn More
Greiner Bio-One Pointes à filtre stériles universelles avec graduation
Empêche la contamination par liquides et aérosols pendant le pipetage.
Marque: Greiner Bio-One 739288
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.33000kg
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Non cytotoxique
- Empêche l’aspiration des particules à l’intérieur de la pipette
- Limite la contamination croisée
- Filtre ultra-micro en PE hydrophobe
Spécification
200 mu;l | |
Stérile | |
Non autoclavable | |
Irradiation | |
Oui |
À filtre | |
Naturel | |
−20° to 80°C | |
Anthostrade; New Line, Costartrade; Onepettetrade;, Eppendorftrade; Researchtrade;, Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Digital, Gilsontrade; Pipetmantrade;, Gilsontrade; Pipetmantrade; P200, Humantrade; Pipettes | |
PP (polypropylène) |