Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose non modifiée MN 100
26.20€ - 116.00€
Spécification
Qualité | Étalon |
---|---|
Aire de la surface (métrique) | ∼6 500 cm2/g |
Type | Cellulose non modifiée MN 100 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10767472
|
Macherey-Nagel™
815050.5 |
5 kg |
116.00€
5kg |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10033081
|
Macherey-Nagel™
815050.1 |
1 kg |
26.20€
1kg |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Étalon | |
∼6 500 cm2/g | |
Cellulose non modifiée MN 100 |