Learn More
Miele Professional™ Panier supérieur, hauteur réglable
Panier supérieur, hauteur réglable, pour un chargement optimal des inserts
Marque:  Miele Professional™ 9862360
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 5.70000kg
Code produit. 15315245
  • 492.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2022
Description
  • Largeur 475 mm, profondeur 443 mm
  • Avec bras de pulvérisation intégré
Spécification
Spécification
inox
Panier supérieur
528 mm
527 mm
inox
PG 8583/PG8593
206 mm