Learn More
Miele™ Panier supérieur
À utiliser avec des tubes à centrifuger, des flacons, des tubes à essai pour la collecte de fractions ou des flacons d’échantillonnage automatique
2525.00€
Spécification
Type de produit | Upper Basket |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Narrow-Necked Glassware |
Quantité | 1 Each |
Largeur (métrique) | 531 mm |
Profondeur (métrique) | 475 mm |
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13182250
|
Miele™
3807410 |
Panier supérieur | 33 jets (E351) 4 x 160 mm, 33 clips pour buse 4 x 160 mm (E353) |
2525.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Avec flacons pour unités d’injection, tubes à essai, tubes d’échantillonnage automatique, dégagement de 190 mm, 531 mm x 475 mm x 260 mm (L x l x H) MieleSpécification
Upper Basket | |
1 Each | |
475 mm |
Narrow-Necked Glassware | |
531 mm |