Learn More
Acide boronique d’uracil-5-, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
It finds its application in the probing the interactions between boronic acids and cis-diol-containing biomolecules by affinity capillary electrophoresis. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Trouve son application dans l’analyse des interactions entre les acides boroniques et les biomolécules contenant du cis-diol par électrophorèse capillaire d’affinité. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Trouve son application dans l’analyse des interactions entre les acides boroniques et les biomolécules contenant du cis-diol par électrophorèse capillaire d’affinité. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Uracil-5-boronic acid |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 155.9 |
Pourcentage de pureté | 95% |