Learn More
Alfa Aesar™ Acide boronique d’uracil-5-, 95 %
167.00€ - 414.00€
Identifiants chimiques
CAS | 70523-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5BN2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.904 |
Numéro MDL | MFCD01318983 |
Clé InChI | PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil |
CID PubChem | 256205 |
Nom IUPAC | Acide (2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-yl)boronique |
SMILES | B(C1=CNC(=O)NC1=O)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433637
|
Alfa Aesar™
H27219.MD |
250mg |
167.00€
250mg |
Expédition estimée 15-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11352209
|
Alfa Aesar™
H27219.03 |
1g |
414.00€
1g |
Expédition estimée 15-03-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ApplicationsTrouve son application dans l’analyse des interactions entre les acides boroniques et les biomolécules contenant du cis-diol par électrophorèse capillaire d’affinité. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
70523-22-7 | |
155.904 | |
PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N | |
256205 | |
B(C1=CNC(=O)NC1=O)(O)O |
C4H5BN2O4 | |
MFCD01318983 | |
uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil | |
Acide (2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-yl)boronique |
Spécification
Uracil-5-boronic acid | |
250mg | |
C4H5BN2O4 | |
uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil | |
PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2,4-dioxo-1H-pyrimidine-5-yl)boronique | |
256205 | |
95% |
>300°C | |
70523-22-7 | |
MFCD01318983 | |
Slightly soluble in water. | |
B(C1=CNC(=O)NC1=O)(O)O | |
155.904 | |
155.9 |