Learn More
Étalon d’uranium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533099
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
U
238.029
JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
23989
CHEBI:49936
uranium
[U]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
U
238.029
JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
23989
CHEBI:49936
uranium
[U]
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
U1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau Uranium Standard (Depleted)
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Quantité 125 ml
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Certificat d’analyse Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 39 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.
2 - 5 % HNO3    1 000 μg/ml    PLU2-2Y, -2X    10 000    PLU2-3Y, -3X
Solvant ou matrice 2% HNO3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, Uraniumfrom Uranyl NitrateHexahydrate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire