Learn More
Uridine, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 140775000
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 58-96-8 Poids : 0.55000kg
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10012783
  • 1429.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 8
Identifiants chimiques
58-96-8
244.2
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
89495556
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
C9H12N2O6
MFCD00006526
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
1-[(3 R,4 S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
Spécification
0.72 to 0.76 (A250/A260), 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Authentic
Flacon en verre
98% min. (lambda max. 262nm,pH 7) molar absorptivity 10100+/-2%,on dry basis
95% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
162.0°C to 170.0°C
58-96-8
C9H12N2O6
31, 23
uridine, uridin, uracil riboside, 1-beta-d-ribofuranosyluracil, beta-uridine, d-uridine, b-uridine, uracil, 1-beta-d-ribofuranosyl, unii-whi7hq7h85, urd
C1=CN(C(=O)NC1=O)C2C(C(C(O2)CO)O)O
244.2
244.2
99%
Uridine
1% max. (105°C, 2 hrs)
+ 8.40
0.1% max.
Blanc
500g
98.5% min. (HPLC)
MFCD00006526
15, 10062
DRTQHJPVMGBUCF-DHRBYNEYSA-N
1-[(3 R,4 S)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
89495556
Poudre cristalline
Vidéos
FDS Documents