Learn More
Kit d’interface pour hôte USB, pour les balances de précision portatives OHAUStrade; Scout STX et SKX.
Permet d’exporter ou d’importer les paramètres de menu et le paramètre du mode d’application.
Marque: Ohaus 30268983
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les résultats de pesée peuvent également être enregistrés sur le lecteur flash USB.Spécification
Chinois, anglais (US), français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (BR), russe et espagnol (MX) | |
Câbles et kits d’interface |