Learn More
BIOTIX™ uTIP™ Embouts de pipettes universels stériles à faible rétention, standard
Description
Découvrez une meilleure astuce universelle avec Biotix™ uTIP™
- Biotix Les embouts stériles filtrants offrent une protection contre les aérosols afin de prévenir la contamination croisée.
- Compatible avec toutes les pipettes standard à tige universelle, monocanal, multicanaux et électroniques
- FlexFit Cette technologie est dotée d'une extrémité proximale flexible assurant une étanchéité optimale avec une force d'insertion réduite de 66 à 80 % par rapport aux embouts concurrents.
- X-Resin réduit considérablement la rétention des échantillons, ce qui permet d'obtenir des résultats plus précis. CV valeurs
- La technologie de lame réduit le risque de formation de gouttelettes suspendues en optimisant la surface à l'extrémité distale de la pointe.
- Chaque lot de Biotix Les embouts sont testés et certifiés exempts de RNase, DNase, endotoxines/pyrogènes, inhibiteurs de PCR, traces de métaux et ADN humain.
Certifications
ISO 9 001
Spécification
Spécification
| Description | 200 μL, Racked, filtré |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Couleur de rack | vert |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Modèle | Universel |
| Longueur (métrique) | 59.54 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Afficher plus |