Learn More
Vilber Lourmat Écran de protection facial contre les UV
Click to view available options
Type de produit:
UV-protection faceshield
Description
- Rayonnements UV
- Courbes spectrales des tubes
- 254nm = UV-C
- Puissance bactéricide élevée transmise uniquement par le quartz
- 312nm = UV-B
- 365 nm = UV-A
- Version BLB appelée Black Light ou Wood Light, tube noir sans lumière visible
- Protection de l’utilisateur Imperative indépendamment de la longueur d’onde émise
- Écran de protection facial contre les UV qui protège entièrement le visage
- Pour le travail sur table lumineuse
Spécification
Description | UV Protection Face Shield |
Type de produit | UV-protection faceshield |
Modèle | MP-80 UV protection mask |