missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vilber Lourmat™ Tubes de rechange UV
Marque: Vilber Lourmat™ 9075 2041 1
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Tube UV de rechange | |
254 nm | |
Transilluminateurs UV et lampes UV | |
136 mm |
4 W | |
16 mm | |
Transilluminateurs UV et lampes UV | |
1 de chaque |