Learn More
UVP Lampes d’affichage hautes performances Mineralight™ : tubes de rechange
Les tubes UVP de 25 watts offrent des heures d’éclairage UV lorsqu’ils sont utilisés avec les lampes d’affichage hautes performances Mineralight.
Marque: UVP 34-0060-01
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Tubes UV de 25 watts pour un éclairage intense
- Disponibles avec UV de 254 nm, 302 nm ou 365 nm
- Utilisez les supports fournis avec la lampe pour la fixer au plafond ou à une autre structure pour un éclairage UV vertical
- Dimensions : 18,5 x 4,75 x 5 po (L x l x H)
Fluorescence, stérilisation, inspection
Spécification
Tube à longue longueur d’onde de rechange | |
365 nm | |
Lampe UV d’affichage modèles UVL-225D et UVSL-225D Mineralight™ | |
434,84 mm |
25 W | |
Fluorescence, stérilisation, inspection | |
17,12 in | |
1 de chaque |