Learn More
UVP Tube de rechange pour mini-lampe UV
Tubes de rechange pour lampes UV légères, compactes et économiques
38.60€ - 59.80€
Spécification
Puissance en watts | 4 W |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11796832
|
UVP
34-0010-01 |
Lampe UV portable et mini-lampe UV modèle UVL-4, UVL-23R |
59.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11788231
|
UVP
34-0004-01 |
Lampe UV portative compacte et mini modèles UVGL-15 et UVSL-14P |
38.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Tube UVpuissance 4 Wtype standardlongueur d'onde 254/365nmSpécification
4 W | |
1 de chaque |