missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVP Plaques d’échantillons et porte-plaques pour imageur GelMax

Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains

Marque:  UVP 38-0381-02

Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13551680

  • 1220.00€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

Accessoires pour GelMax™
• Ecran lumière bleue
• Pour convertir la plaque UV 302nm en lumière bleue à 460 - 470nm
• Permet la visualisation de colorants tels que SYBR™ Green, SYBR™ Safe and GelGreen.
Spécification

Spécification

Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains
Gelmax imager
Visi Blue Interchangeable Sample Plate
302nm UV to 460-470nm
Vidéos
Documentation

Documents techniques