Learn More
UVP Plaques d’échantillons et porte-plaques pour imageur GelMax
Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains
Marque:  UVP 38-0381-03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 13561680
  • 1155.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Accessoires pour GelMax™
• Ecran lumière blanche
• Pour convertir la plaque UV 302nm en lumière blanche
• Permet la visualisation de membranes colorées avec du bleu de Coomassie ou du nitrate d'argent.
Spécification
Spécification
Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains
Gelmax imager
White Light Sample Plate
302nm UV to White Light
Vidéos
Documentation
Documents techniques