Learn More
UVP Plaques d’échantillons et porte-plaques pour imageur GelMax
Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains
Marque:  UVP 20-1657-01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 13571680
  • 251.00€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • For use with the GelMax Imager
  • Plates fit precast and mini gels up to 11.5 x 16cm
Spécification
Spécification
Maximize imaging capabilities by adding interchangeable sample plates to view a wide range of fluorophore and colorimetric stains
Gelmax imager
Sample Plate Holder
Vidéos
Documentation
Documents techniques