Learn More
UVP Écrans de protection pour lampes Pen-Ray™
Pour diriger ou modifier l’émission de la lampe 11SC-1 (UVP90 001 201).
39.80€ - 46.20€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Lampe UV 11SC-1 Pen-Ray™ |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11769074
|
UVP
98-0008-01 |
Écran de protection A |
39.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11789074
|
UVP
98-0008-03 |
Écran de protection C |
46.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11779074
|
UVP
98-0008-02 |
Écran de protection B |
39.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour diriger ou modifier l’émission de la lampe 11SC-1 (UVP90 001 201)- L’écran de protection A présente un trou de dia. int. 0,04 po pour une source en forme de point
- L’écran de protection B présente une fenêtre de 0,31 x 0,63 po
- L’écran de protection C présente une fenêtre de 0,19 x 1,5 po
Spécification
Lampe UV 11SC-1 Pen-Ray™ | |
1 de chaque |