Learn More
UVP Écrans de protection pour lampes Pen-Ray™
Pour diriger ou modifier l’émission de la lampe 11SC-1 (UVP90 001 201).
Marque: UVP 98-0008-01
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.00800kg
Description
Pour diriger ou modifier l’émission de la lampe 11SC-1 (UVP90 001 201)
• L’écran de protection A présente une trou de dia. int. 0,04 po pour une source en forme de point
• L’écran de protection B présente une fenêtre de 0,31 x 0,63 po
• L’écran de protection C présente une fenêtre de 0,19 x 1,5 po
Spécification
Écran de protection A | |
Lampe UV 11SC-1 Pen-Ray™ | |
1 de chaque |