Learn More
UVP Tubes de rechange pour lumière blanche
15.70€ - 38.60€
Spécification
Type de produit | Tube de rechange |
---|---|
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Puissance en watts | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12893918
|
UVP
34-0056-02 |
Lampe multirayons modèle MRL-58 | 8 W |
38.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12802989
|
UVP
34-0059-01 |
Transilluminateur à lumière blanche modèle TW-43 | 14 W |
38.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12873918
|
UVP
34-0056-01 |
Transilluminateur modèles TLW-20, TMW-20, TW-26 | 8 W |
16.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12822979
|
UVP
34-0066-01 |
Lampe UV de la série EL type 14 | 4 W |
15.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12882979
|
UVP
34-0063-01 |
Lampe UV de la série EL type 16 et transilluminateur haute performance | 6 W |
15.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Tube de rechange | |
1 de chaque |