missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
V5 Epitope Tag Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB600-379H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
V5 Epitope Tag Polyclonal antibody specifically detects V5 Epitope Tag in Epitope Tag samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spécification
V5 Epitope Tag | |
Polyclonal | |
PBS | |
Chicken | |
Immunogen affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Purified | |
Epitope Tag |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
HRP | |
V5 epitope tag | |
Chickens were immunized with V5 cleavage site (GKPIPNPLLGLDST) conjugated to KLH. Antibody was isolated by affinity chromatography using the peptide immobilized on solid support. | |
0.1 mL | |
Epitope Tags | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu