Learn More
Wheaton™ Filtre à vide avec fritté
Filtre sous vide Wheaton avec fritte, pour : Pour recueillir le filtrat directement dans un flacon de laboratoire standard
Marque:  Wheaton™ 419520-47
542.09 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10498711
  • 574.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Filtre sous vide Wheaton avec fritte, pour : Pour recueillir le filtrat directement dans un flacon de laboratoire standard
Fiole à vide
• Support membrane verre
• Accessoires obligatoires fiole à vide ou rampe de filtration
• Inclus avec vis de serrage et bouchon silicone n°8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour recueillir le filtrat directement dans un flacon de laboratoire standard
Filtre à vide
47 mm