Learn More
Greiner Bio-One Tubes évacués pour hématologie K3 EDTA
Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
20.25€ - 1925.00€
Spécification
Type de produit | Tube pour prélèvement sanguin |
---|---|
Additif | Solution de potassium |
Matériau | Polyéthylène téréphtalate |
Stérilité | Stérile |
À utiliser avec (équipement) | Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15583179
|
Greiner Bio-One
454217 |
Lavande avec anneau noir | 13 mm | 3 mL | Bouchon de sécurité à tirer |
25.65€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12542936
|
Greiner Bio-One
454222 |
Lavande avec anneau blanc | 13 mm | 2 mL | Bouchon de sécurité à tirer |
1925.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10081844
|
Greiner Bio-One
455036 |
Anneau noir, bouchon lavande | 13 x 100 mm | 9 ml | Bouchon à vis de sécurité |
208.00€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15462520
|
Greiner Bio-One
454021 |
Lavande avec anneau noir | 13 mm | 4 mL | Bouchon de sécurité à tirer |
24.75€
50 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
15423180
|
Greiner Bio-One
454222 |
Lavande avec anneau blanc | 13 mm | 2 mL | Bouchon de sécurité à tirer |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15472550
|
Greiner Bio-One
456038 |
Lavender with Black Ring | 13 mm | 6 mL | Safety Pull Cap |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
12552936
|
Greiner Bio-One
455036 |
Anneau noir, bouchon lavande | 13 x 100 mm | 9 ml | Bouchon à vis de sécurité |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15427650
|
Greiner Bio-One
454021 |
Lavande avec anneau noir | 13 mm | 4 mL | Bouchon de sécurité à tirer |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
VACUETTE™ EDTA Blood Collection tubes are used for determinations in EDTA whole blood for haematology. Available with K2EDTA, K2EDTA Separator and K3EDTA. VACUETTE™ K3EDTA tubes contain tri-potassium K3EDTA which blocks the coagulation cascade.
- Polyéthylène téréphtalate
- Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
- Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
- Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
- Les bouchons de sécurité sans vis peuvent être retirés d’une légère traction
Spécification
Tube pour prélèvement sanguin | |
Polyéthylène téréphtalate | |
Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
Solution de potassium | |
Stérile | |
Prélèvement sanguin |