Learn More
Greiner Bio-One Tube Vacuette™, Premium, bouchon vert, anneau noir, héparine de lithium, stérile
Recouvert d’héparine de lithium pour bloquer la cascade de coagulation.
Marque: Greiner Bio-One 454084
1.46 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.28800kg
Description
Coated with lithium heparin to block the clotting cascade.
- La paroi interne est recouverte d’héparine de lithium séchée par pulvérisation, qui agit comme un anticoagulant pour bloquer la cascade de coagulation.
Spécification
Vacutainer | |
Stérile | |
Vert avec anneau noir | |
13 mm |
Héparinate de lithium | |
4 mL | |
75 mm |